Learn More
BRAND™ Färbetröge aus Kalknatronglas mit Einsatz
Platz für bis zu 10 Objektträger. Tablett muss separat bestellt werden.
Marke:  BRAND™ 472200
Artikelnummer. 10049670
  • 437.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Kalknatronglas
  • Abmessungen (L x B x H): 105 x 85 x 70 mm
  • Mit Deckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Verschluss
Kalknatronglas
Färben
Deckel
105 x 85 x 70 mm
85 mm
Flach
Färbebehälter
10 Objektträger
10
105 mm
70 mm