Learn More
Karl Hecht™ Färbetrog
Ermöglicht das Färben von 10 Mikroskopobjektträgern.
20.00 CHF - 58.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Klar |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Färbeobjektträger |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Objektträger von ca. 76 x 26 mm |
Abmessungen (L x B x H) | 9 x 7 x 6.5 cm |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15974870
|
Karl Hecht™
41205010 |
Complete Set |
58.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10573452
|
Karl Hecht™
41205002 |
Spare Trough |
20.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- Glaswanne mit Deckel
- Färbetablett aus Edelstahl
- Geeignet für Mikroskopobjektträger von ca. 76 x 26 mm, Breite bis ca. 45 mm
- Ersatzteile für Glaswanne sind ebenfalls erhältlich
Spezifikation
Klar | |
Färbeobjektträger | |
Objektträger von ca. 76 x 26 mm | |
9 x 7 x 6.5 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ Färbetrog