Learn More
ssPA/Stringent Starvation Protein A Antibody (113), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-90173APC
Artikelnummer. 18686772
  • 733.00 CHF / 0.01 Milliliter
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ssPA/Stringent Starvation Protein A Monoclonal antibody specifically detects ssPA/Stringent Starvation Protein A in E. coli samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Store at 4C in the dark.
Purified
Name des Produkts
ssPA/Stringent Starvation Protein A Antibody (113), Allophycocyanin, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; APC