Learn More
Thermo Scientific™ Gefärbte Brucella-Suspensionen
Schnellnachweis und -quantifizierung spezifischer Antikörper gegen Brucella abortus und Brucella melitensis in Seren mit dieser gefärbten Suspension.
Marke:  Thermo Scientific™ R30855501
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11923282
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Gefärbte Brucella-Suspensionen werden zum Nachweis, zur Identifizierung und zur Quantifizierung spezifischer Antikörper gegen Brucella abortus und Brucella melitensis in Seren verwendet. Diese Suspensionen sind standardisierte, glatte Suspensionen abgetöteter Bakterien, die gefärbt wurden, um das Auslesen von Agglutinationstests zu erleichtern. Gefärbte Brucella-Suspensionen werden hauptsächlich bei der Untersuchung einer Pyrexie verwendet und eignen sich für die Verwendung in standardmäßigen Widal-Tests.
Verwenden Sie gefärbte Brucella-Suspensionen zur qualitativen Erkennung von Brucella abortus- und Brucella melitensis-Antikörpern in Seren bei Pyrexia-Untersuchungen sowie standardmäßigen Widal-Tests1, 2, 3.
  • Erkennt die wichtigsten Gruppen von Brucella-Serotypen
  • Bietet präzise, zuverlässige Ergebnisse
  • Einfache, anwenderfreundliche Tests
Die serologischen Tests basieren darauf, dass Antikörper im Serum, das als Reaktion auf die Exposition gegenüber Bakterien-Antigenen erzeugt wurde, Bakteriensuspensionen agglutinieren, die homologe Antigene tragen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2 °C bis 8 °C
Brucella abortus
5 mL
Stained Brucella Suspensions
Stained Brucella Suspensions
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Instructions
Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2977502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2020 Catalog NumberR30855501
Chargennummer2955938 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2020 Catalog NumberR30855501
Chargennummer2932401 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2020 Catalog NumberR30855501
Chargennummer2902129 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2020 Catalog NumberR30855501
Chargennummer2898891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2019 Catalog NumberR30855501
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Gefärbte Brucella-Suspensionen >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis