Learn More
Thermo Scientific™ Gefärbte Brucella-Suspensionen
Schnellnachweis und -quantifizierung spezifischer Antikörper gegen Brucella abortus und Brucella melitensis in Seren mit dieser gefärbten Suspension.
134.64 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
---|---|
Beschreibung | Stained Brucella Suspensions |
Enthält | Stained Brucella Suspensions |
Menge | 5 mL |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Nachweisbare Analyten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Nachweisbare Analyten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11923282
|
Thermo Scientific™
R30855501 |
Stained Brucella Suspensions | Brucella abortus | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Gefärbte Brucella-Suspensionen werden zum Nachweis, zur Identifizierung und zur Quantifizierung spezifischer Antikörper gegen Brucella abortus und Brucella melitensis in Seren verwendet. Diese Suspensionen sind standardisierte, glatte Suspensionen abgetöteter Bakterien, die gefärbt wurden, um das Auslesen von Agglutinationstests zu erleichtern. Gefärbte Brucella-Suspensionen werden hauptsächlich bei der Untersuchung einer Pyrexie verwendet und eignen sich für die Verwendung in standardmäßigen Widal-Tests.
Verwenden Sie gefärbte Brucella-Suspensionen zur qualitativen Erkennung von Brucella abortus- und Brucella melitensis-Antikörpern in Seren bei Pyrexia-Untersuchungen sowie standardmäßigen Widal-Tests1, 2, 3.
- Erkennt die wichtigsten Gruppen von Brucella-Serotypen
- Bietet präzise, zuverlässige Ergebnisse
- Einfache, anwenderfreundliche Tests
Die serologischen Tests basieren darauf, dass Antikörper im Serum, das als Reaktion auf die Exposition gegenüber Bakterien-Antigenen erzeugt wurde, Bakteriensuspensionen agglutinieren, die homologe Antigene tragen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Stained Brucella Suspensions | |
Stained Brucella Suspensions | |
5 mL |