Learn More
Memmert™ Einsteck-Schlauchverlängerungen für Öfen
Diese Rohrverlängerungen eignen sich für Memmert Öfen. Memmert™ Einsteckbare Rohrverlängerungen für Öfen sind für die Abluftführung und bei Bedarf für den Schlauchanschluss vorgesehen.
Marke: Memmert™ B29719
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einsteck-Rohrverlängerung (Außendurchm. 60,3 mm, innen 57 mm)
- Abgewinkelt
- Nur Modelle U, I, S
Spezifikation
Abluftleitung | |
Rohrverlängerung zum Einstecken | |
2,2 Zoll (innen), 2,4 Zoll (außen) | |
57 mm (innen), 60,3 mm (außen) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Einsteck-Schlauchverlängerungen für Öfen > Steckrohrverlängerung; Zur Verwendung mit Heizofen; abgewinkelt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur