Learn More
BINDER™ Stapelrahmen
Stapelgestell - stabiles, schwingungsfreies Stapelgestell auf Rollen mit Feststellbremse zur sicheren Stapelung von zwei Geräten der Serie CB mit Verkeileinrichtung
Marke: BINDER™ 9051-0041
Beschreibung
- Zum sicheren Stapeln von zwei Geräten der Serie CB
- Geeignet für:
- CB-S 260
- CB 260
Spezifikation
Stapelrahmen – stabiler, vibrationsfreier Stapelrahmen auf Rollen mit Stoppbremse für das sichere Stapeln von zwei Geräten der Serie CB | |
Stahl | |
Für Stabilität, vibrationsfrei | |
841 x 930 x 1239 mm |
BINDER Kammern Kammern CB260, CB-S260 | |
Stacking Frame | |
Casters |