Learn More
Invitrogen™ Concanavalin A (Con A) Conjugates
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen concanavalin A (Con A) conjugates, including Alexa Fluor™ and Alexa Fluor™ Plus conjugates.
Marke:  Invitrogen™ C21421
390.64 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
441.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11514247
  • 520.00 CHF / 5 Milligramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen concanavalin A (Con A) conjugates, including Alexa Fluor™ and Alexa Fluor™ Plus conjugates. Concanavalin A (Con A) has been used in a variety of applications, including immunofluorescence (IF), immunohistochemistry (IHC) and flow cytometry (FC). In many cell types, concanavalin A (Con A) is a good marker of ER and Golgi.
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen concanavalin A (Con A) conjugates, including Alexa Flour and Alexa Flour Plus conjugates. Concanavalin A selectively binds to alpha‐mannopyranosyl and alpha‐glucopyranosyl residues. In neutral and alkaline solutions, concanavalin A exists as a tetramer with a molecular weight of approximately 104,000 Daltons. In acidic solutions (pH below 5.0), concanavalin A exists as a dimer. Conjugated concanavalin A has been used in variety of applications, including immunofluorescence (IF), immunohistochemistry (IHC), and flow cytometry (FC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Canavlia ensiformis
α-man, α-glc
Native
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Alexa Fluor Farbstoffe
Natural
Lyophilized
Imaging
Alexa Fluor™
Lectin
5 mg
Alexa Fluor 647
C. ensiformis
None
650/668 nm
Raumtemperatur
Lectins
Concanavalin A (Con A)
Deep Red
Imaging Quality
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2860761 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog NumberC21421
Chargennummer2720388 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2023 Catalog NumberC21421
Chargennummer2306777 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2021 Catalog NumberC21421
Chargennummer2273729 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2020 Catalog NumberC21421
Chargennummer2064010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/02/2019 Catalog NumberC21421
Name des Produkts
Invitrogen™ Concanavalin A (Con A) Conjugates > Alexa Fluor™ 647