Learn More
SPEX CertiPrep™ PIPETTE WASHER/DRYER
Ermöglicht das schnelle und gründliche Waschen von Vollpipetten der Klasse A
Marke:  SPEX CertiPrep™ PIPWASH-1
Artikelnummer. 15236376
  • 1470.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hauptmerkmale
  • Nimmt bis zu 23 Pipetten gleichzeitig auf
  • Reinigt Pipetten gleichzeitig innen und außen
  • Das kompakte Design nimmt nur wenig Platz auf dem Labortisch ein
Einfache Bedienbarkeit
  • Schnell und einfach zu beladen
  • Wasserleitung mit unabhängigem EIN/AUS-Ventil
  • Die Wasserleitung kann zum Trocknen an die Vakuumleitung angeschlossen werden
Optionales Zubehör
  • Becken und Pumpe sind separat erhältlich (PIPBASIN-1, PIPPUMP-115V, PIPPUMP-230V)
  • Waschlösungen oder Tenside können bei der Einrichtung von Becken/Pumpen verwendet werden
  • Pumpenleistung: 205 Gal./h bei3.2 psi.
Spezifikation
Spezifikation
Pipet Washers
91.4 cm
Ermöglicht das schnelle und gründliche Waschen von Vollpipetten der Klasse A
12 in.
Pipettenreiniger/-trockner
36 in.
Polyethylen
Wasserleitung
30.48 cm
Name des Produkts
SPEX CertiPrep™ PIPETTE WASHER/DRYER > Pipettenwaschbecken/Trockner; 1/Pck.