Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, silberfarben, komplette Abreißkappe, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 20 03 1569
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 20mm
- Aluminiumkappe
- Kombinationsversiegelung
Spezifikation
Silikon, Aluminium | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Silber, Weiß | |
Aluminium | |
100 | |
Klemme |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, silberfarben, komplette Abreißkappe, angebrachtes Septum > Silikon/Aluminium weiß/silber ,3.0 mm Dicke ,50° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur