Learn More
Fisherbrand™ Mikroröhrchengestell aus Polypropylen
Lagern Sie 1,5- bis 2,0-ml-Mikroröhrchen in sicheren Boxen. Die Fisherbrand™ Aufbewahrungsbox für Mikroröhrchen aus Polypropylen hat einen leicht zu öffnenden Deckel und Schnappverschlüsse; mit eingegossenen Gitterlinien und aufgedruckten Koordinaten zur einfachen Identifizierung. Diese Boxen sind in natürlichen Farben gehalten und bestehen aus robustem, autoklavierbarem Polypropylen.
Marke:  Fisherbrand™ HS120033
28.16 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10707992
  • 43.00 CHF / 5 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sichere Lagerung für Mikroröhrchen und Kryoröhrchen
  • Lagerung von 1,5 bis 2,0 ml-Mikroröhrchen oder Kryoröhrchen
  • Jedes Well hat einen Durchmesser von 12,3 mm
  • 50 Well-Option, ideal für die Lagerung von Proben oder Fallstudien
  • 100 Well-Option, ideal für größere Lagerungsanforderungen
Anwenderfreundliche Konstruktion
  • Leicht zu öffnende Abdeckung mit drei Scharnieren und Schnappverschluss für einen sicheren Deckelverschluss
  • Aus langlebigem, autoklavierbarem Polypropylen
  • Gussgitterlinien auf dem Deckel und aufgedruckte Koordinaten am Boden und an der Box
  • Naturfarben oder in verschiedenen Farbtönen für eine einfache Klassifizierung erhältlich
  • Stabile, flache Boxen lassen sich problemlos stapeln
Spezifikation
Spezifikation
Gestell für Mikroröhrchen
5 x 10
Farblich sortiert
Polypropylen
Ja
Mikrozentrifugenröhrchen
5 Packung
92 mm
12.3 mm
Ja
Autoklavierbar
Mikroröhrchen und Kryoröhrchen von 1.5 bis 2 ml
50
Lagerung
5/Packung
141 mm
56 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikroröhrchengestell aus Polypropylen > Verschiedene Farben; Höhe: 56mm