Learn More
SPEX CertiPrep™ Zubehör für Spül- und Trocknereinsätze für Pipetten
Zubehör für die Verwendung mit Spül- und Trocknereinsätzen für Pipetten
204.00 CHF - 313.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit Pipet Washers
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Pipettenreiniger und -trockner
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11466068
Unterlagen ansehen
SPEX CertiPrep™
PIPBASIN-1
Pipettenwaschbecken
204.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15236116
Unterlagen ansehen
SPEX CertiPrep™
PIPPUMP-115V
Pipettenwaschpumpe, 115 V
261.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13206359
Unterlagen ansehen
SPEX CertiPrep™
PIPPUMP-230V
Pipettenwaschpumpe, 230 V
313.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Pumpe und Becken bestehen aus langlebigem Polyethylen.
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Spezifikation
Spezifikation
Pipet Washers
Für Pipettenreiniger und -trockner
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SPEX CertiPrep™ Zubehör für Spül- und Trocknereinsätze für Pipetten