Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Beschwerte Verschlüsse
Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten
Marke: Spectrum™ 132745
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten
Spectra/Por Gewichteter Verschlusstyp:
- Hergestellt aus Polypropylen mit einem fluorkohlenstoffbeschichteten SS-Stab, um die Schläuche nach unten zu verankern
- Verwenden Sie den Standardverschluss mit Auftrieb, um die vertikale Probenausrichtung beizubehalten.
- 5 Dichtungsbreiten: 12, 23, 35, 55 und 75 mm
- Autoklavierbar
- 10 Stück pro Packung; nur zur Verwendung mit RC Dialyseschläuchen. Nicht zur Verwendung mit CE-Schläuchen.
Spezifikation
Dialyseschlauchverschluss | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Weiß | |
0°bis 121 °C | |
10 Packung |
Regenerierte Cellulose | |
55 mm | |
Gewichtet | |
32 bis 250 °F | |
Fluorkohlenwasserstoff-beschichteter Edelstahlstab zur Verankerung des Schlauchs nach unten | |
Zur Verwendung mit einem schwimmfähigen Standardverschluss zur Beibehaltung der vertikalen Probenausrichtung, nur zur Verwendung mit RC-Dialyseschläuchen, nicht zur Verwendung mit CE-Schläuchen |