Learn More
Hellma Durchflusszelle, 137-QS
Hochreine Suprasil™ Quarzglasdurchflussküvette für Fluoreszenzanalysen, entwickelt mit Einlass-/Auslassröhrchen.
Marke:  Hellma 137-1-40
Artikelnummer. 15888966
  • 444.67 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochreiner synthetischer Silika-Quarz aus Quarzglas
  • UV/VIS-Bereich
  • Integrierte Einlass-/Auslassrohre
Spezifikation
Spezifikation
260 μl
9 mm
1/Pckg.
200 – 2500 nm
12,5 mm
Suprasil-Quarz
Einlass/Auslassröhrchen
1 mm
45 mm
Name des Produkts
Hellma Durchflusszelle, 137-QS > Weglänge: 1 mm