Learn More
Spectrum™ TRANSFERROEHRCHEN 175MM 4ML 4ML
Ein innovatives Gerät zum Übertragen flüssiger und Bohren halbfester Proben mit nur einer Hand
Marke: Spectrum™ 190195P
244.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die große Öffnung ist besonders nützlich für die Arbeit mit Partikeln, Suspensionen, Pasten, Gels & Cremes. Einweg-Transfer reduziert das Risiko einer Kreuzkontamination im Zusammenhang mit wiederverwendbaren Pipetten und Schneidgeräten.
- Kapazität: 4 ml
- Länge: 175 mm (6.8 Zoll)
- Welle und Kolben L x Durchmesser: 153 x 6 mm (6 x 0.24 in.)
- Fingerring ID x AD: 16.5 x 20 mm (0.65 x 0.8 in.)
- Allgemein: Pulver, viskose Lösungen, Schlamm, Flüssigkeiten
- Mikrobiologie: Bakterienkolonie oder virale Kolonie auf Agar
- Ökologie und Industrie: Boden, Schlamm, Matsch, Kernproben, Öle
- Kosmetik: Cremes, Gele, Wachse, Proben
- Lebensmittelverarbeitung: Pasten, Sahne, Sirup, Konzentrate
Spezifikation
Polypropylen | |
6 in. | |
15,24 cm | |
Ja |
Für bakterielle oder virale Kolonie auf Agar in der Mikrobiologie, Pulvern, viskosen Lösungen, Schlämmen, Flüssigkeiten, Boden-, Schlamm-, Matsch- und Kernproben | |
4 mL | |
Transferpipette |