Learn More
BRAND™ Tropfpipette aus LDPE
Konstruktion aus Polyethylen (LDPE) mit niederer Dichte. Zur Probenahme und zum Abfüllen von infektiösen oder toxischen Flüssigkeiten. Mit Messskala und Faltenbalg.
Marke:  BRAND™ 125420
36.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10604161
  • 41.60 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus LDPE gefertigt
  • Graduiert
  • Mit Faltenbälgen
  • Für den Umgang mit toxischen oder infektiösen Proben
  • Wird in Packungen mit 100 Stück geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LDPE
Ja
5 mL
Tropfpipette
Zur Probenahme und zum Abfüllen von infektiösen oder toxischen Flüssigkeiten
100/Pckg.
194 mm
Name des Produkts
BRAND™ Tropfpipette aus LDPE > Kapazität: 5 ml