Learn More
Spectrum™ Spectra/Por Biotech-Dialysemembranschläuche aus regenerierter Cellulose
Eine erstklassige Dialysemembran, die eine überlegene Molekularselektivität als Standard RC und eine höhere Toleranz als Biotech CE bietet
317.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Spektren/Por Dialyseschlauch
Material Regenerierte Cellulose
Länge (angloamerikanisch) 16.4 ft.
Länge (metrisch) 5 m
Zusammensetzung Trocken in Glycerin gepackt (15 min in Wasser einweichen)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) MWCO Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) MWCO Preis Menge & Verfügbarkeit  
13523880
Unterlagen ansehen
Spectrum™
133192
6,4 mm 3,5 bis 5 kDa
317.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13464870
Unterlagen ansehen
Spectrum™
133198
10 mm 3,5 bis 5 kDa
317.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15370782
Unterlagen ansehen
Spectrum™
133264
6,4 mm 8 bis 10 kDa
317.00 CHF
5 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15390782
Unterlagen ansehen
Spectrum™
133270
10 mm 8 bis 10 kDa
317.00 CHF
5 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13542040
Unterlagen ansehen
Spectrum™
133342
10 mm 20 kDa
317.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15310792
Unterlagen ansehen
Spectrum™
133336
6,4 mm 20 kDa
317.00 CHF
5 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt in einem Regenerationsprozess, der überlegene Temperaturtoleranzen und chemische Kompatibilität mit der gleichen hohen Reinheit und Selektivität wie CE mit Biotechnologie-Gütegrad bietet.
  • Die Membran toleriert konzentrierte schwache Säuren und Basen, verdünnte starke Säuren und Basen sowie die meisten Alkohole und einige schwache oder verdünnte organische Lösungsmittel.
  • Streng kontrollierte Porosität für bessere Selektivität und Separation
  • UltraPure, beeinträchtigt die molekulare Aktivität und Funktion nicht.
  • Erhältlich in 3 MWCO und 2 Flachschlauchbreiten
  • Trocken in Glycerin gepackt (15 min in Wasser einweichen)
  • Zur Verwendung bei pH-Werten von 2 bis 12 und Temperatur von 4 bis 60 °C
Spezifikation
Spezifikation
Spektren/Por Dialyseschlauch
16.4 ft.
Trocken in Glycerin gepackt (15 min in Wasser einweichen)
4°bis 60 °C
Häufige Dialyseanwendungen, Entsalzung, Reinigung, Probenvorbereitung
Regenerierte Cellulose
5 m
39,2 bis 140 °F
Jeweils
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spectrum™ Spectra/Por Biotech-Dialysemembranschläuche aus regenerierter Cellulose