Learn More
Spectrum™ Spectra/Por Biotech-Dialysemembranschläuche aus regenerierter Cellulose
Eine erstklassige Dialysemembran, die eine überlegene Molekularselektivität als Standard RC und eine höhere Toleranz als Biotech CE bietet
Marke: Spectrum™ 133264
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt in einem Regenerationsprozess, der überlegene Temperaturtoleranzen und chemische Kompatibilität mit der gleichen hohen Reinheit und Selektivität wie CE mit Biotechnologie-Gütegrad bietet.
- Die Membran toleriert konzentrierte schwache Säuren und Basen, verdünnte starke Säuren und Basen sowie die meisten Alkohole und einige schwache oder verdünnte organische Lösungsmittel.
- Streng kontrollierte Porosität für bessere Selektivität und Separation
- UltraPure, beeinträchtigt die molekulare Aktivität und Funktion nicht.
- Erhältlich in 3 MWCO und 2 Flachschlauchbreiten
- Trocken in Glycerin gepackt (15 min in Wasser einweichen)
- Zur Verwendung bei pH-Werten von 2 bis 12 und Temperatur von 4 bis 60 °C
Spezifikation
Spektren/Por Dialyseschlauch | |
Regenerierte Cellulose | |
0.25 Zoll | |
5 m | |
39,2 bis 140 °F | |
Jeweils |
8 bis 10 kDa | |
6,4 mm | |
16.4 ft. | |
Trocken in Glycerin gepackt (15 min in Wasser einweichen) | |
4°bis 60 °C | |
Häufige Dialyseanwendungen, Entsalzung, Reinigung, Probenvorbereitung |