Learn More
Spectrum™ Spectra/Por Biotech-Dialysemembranschläuche aus regenerierter Cellulose
Eine erstklassige Dialysemembran, die eine überlegene Molekularselektivität als Standard RC und eine höhere Toleranz als Biotech CE bietet
Marke:  Spectrum™ 133342
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13542040
  • 317.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt in einem Regenerationsprozess, der überlegene Temperaturtoleranzen und chemische Kompatibilität mit der gleichen hohen Reinheit und Selektivität wie CE mit Biotechnologie-Gütegrad bietet.
  • Die Membran toleriert konzentrierte schwache Säuren und Basen, verdünnte starke Säuren und Basen sowie die meisten Alkohole und einige schwache oder verdünnte organische Lösungsmittel.
  • Streng kontrollierte Porosität für bessere Selektivität und Separation
  • UltraPure, beeinträchtigt die molekulare Aktivität und Funktion nicht.
  • Erhältlich in 3 MWCO und 2 Flachschlauchbreiten
  • Trocken in Glycerin gepackt (15 min in Wasser einweichen)
  • Zur Verwendung bei pH-Werten von 2 bis 12 und Temperatur von 4 bis 60 °C
Spezifikation
Spezifikation
Spektren/Por Dialyseschlauch
Regenerierte Cellulose
0.39 Zoll
5 m
39,2 bis 140 °F
Jeweils
20 kDa
10 mm
16.4 ft.
Trocken in Glycerin gepackt (15 min in Wasser einweichen)
4°bis 60 °C
Häufige Dialyseanwendungen, Entsalzung, Reinigung, Probenvorbereitung