Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 Dialysegeräte
Der gebrauchsfertige und wegwerfbare Float-A-Lyzer G2 enthält Membranschläuche aus Zelluloseester (CE) in Biotech-Gütegrad in einem benutzerfreundlichen, vorentlüfteten Dialysegerät, das höchsten Komfort für die Dialyse kleiner Volumina (1 bis 10 ml) bietet
173.00 CHF - 343.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Float-A-Lyzer G2 Dialysevorrichtung
Membran Zellulose-Ester
Durchmesser (angloamerikanisch) Membran 0.39 in.
Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) 0.9 in.
Durchmesser (metrisch) Membran 10 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 27
Produktcode Marke MWCO Farbcode Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke MWCO Farbcode Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11571160
Unterlagen ansehen
Spectrum™
G235035
100 kDa Blau 50 mm
185.00 CHF
12 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11531160
Unterlagen ansehen
Spectrum™
G235029
3,5 bis 5 kDa Schwarz 50 mm
181.00 CHF
12 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11541180
Unterlagen ansehen
Spectrum™
G235070
50 kDa Violett 160 mm
199.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11561170
Unterlagen ansehen
Spectrum™
G235059
100 kDa Blau 100 mm
194.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11581160
Unterlagen ansehen
Spectrum™
G235036
300 kD Bernsteinfarbig 50 mm
185.00 CHF
12 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11511160
Unterlagen ansehen
Spectrum™
G235025
0,1 bis 0,5 kDa Grün 50 mm
343.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11541160
Unterlagen ansehen
Spectrum™
G235031
8 bis 10 kDa Gelb 50 mm
262.00 CHF
12 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11551160
Unterlagen ansehen
Spectrum™
G235033
20 kDa Rot 50 mm
181.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11581170
Unterlagen ansehen
Spectrum™
G235061
0,1 bis 0,5 kDa Grün 160 mm
343.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Add to basket
11591170
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
G235062
1000 kD Pink 100 mm
198.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Add to basket
11561160
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
G235034
50 kDa Violett 50 mm
173.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Add to basket
11495829
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
G235067
8 bis 10 kD Gelb 160 mm
191.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Add to basket
11571180
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
G235073
1000 kD Pink 160 mm
191.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 14-08-2025
Add to basket
11501170
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
G235049
0,1 bis 0,5 kDa Grün 100 mm
187.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Add to basket
11501180
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
G235063
0,5 bis 1 kDa Orange 160 mm
191.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Add to basket
11571170
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
G235060
300 kD Bernsteinfarbig 100 mm
187.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Add to basket
11551170
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
G235058
50 kDa Violett 100 mm
187.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Add to basket
11511170
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
G235051
0,5 bis 1 kDa Orange 100 mm
187.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Add to basket
11591160
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
G235037
1000 kD Pink 50 mm
173.00 CHF
12 Stück
Lager vorrätig
Edge
Add to basket
11561180
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
G235072
300 kD Bernsteinfarbig 160 mm
191.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Add to basket
11521160
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
G235027
0,5 bis 1 kDa Orange 50 mm
173.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Add to basket
11541170
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
G235057
20 kDa Rot 100 mm
187.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Add to basket
11521170
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
G235053
3,5 bis 5 kDa Schwarz 100 mm
187.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Add to basket
11531180
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
G235069
20 kDa Rot 160 mm
191.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Add to basket
11837271
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
G235055
8 bis 10 kDa Gelb 100 mm
187.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Add to basket
11827271
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
G235065
3,5 bis 5 kDa Schwarz 160 mm
191.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Add to basket
11551180
missing translation for 'viewDocuments'
Spectrum™
G235071
100 kDa Blau 160 mm
191.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Add to basket
Description
Description
Der gebrauchsfertige und wegwerfbare Float-A-Lyzer G2 enthält Membranschläuche aus Zelluloseester (CE) in Biotech-Gütegrad in einem benutzerfreundlichen, vorentlüfteten Dialysegerät, das höchsten Komfort für die Dialyse kleiner Volumina (1 bis 10 ml) bietet
Erhältlich in folgenden Größen: 1, 5 und 10 ml Die wiederverschließbare Schraubkappe ist für die 9 verfügbaren MWCOs farbkodiert und verfügt über einen offenen Zugang für einfaches Beladen und vollständige Probenrückgewinnung mit einer Einwegpipette (für 5 und 10 ml im Lieferumfang enthalten). Flotationsring (im Lieferumfang enthalten) sorgt für Auftrieb zur Maximierung der Dialyseeffizienz.
  • Hervorragendes Handling und hohe Auslaufsicherheit
  • Wiederverschließbarer Schraubverschluss und Pipette für einfaches Beladen und vollständige Rückgewinnung
  • Höchste Membranreinheit, keine Schwermetalle und Sulfide
  • Minimiert volumenspezifische Verdünnung
  • 9 MWCOs von 100 bis 1,000,000 Dalton
Specifications
Specifications
Float-A-Lyzer G2 Dialysevorrichtung
0.39 in.
10 mm
Polypropylen
Einweg-Pipette für 5 und 10 ml, Flotationsring
Gebrauchsfertige Dialysegeräte für das Labor, höchste Membranreinheit, beste Handhabung und Verhinderung von Undichtigkeiten, 95 bis 98 % Probenrückgewinnung, perfekt für die Dialyse von elektroeluierten Proteinen oder Chromatographiefraktionen
Zellulose-Ester
0.9 in.
23 mm
Schraubverschluss
12 Packung
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 Dialysegeräte