Learn More
Invitrogen™ Light Emission Accelerator-II
Licht-Emissions-Trigger-Lösung mit Lumineszenz-Enhancer zur Verwendung mit den Galacto-Light Plus™ oder Dual-Light™ Reportergenassay-Systemen.
Marke:  Invitrogen™ T2222
Artikelnummer. 12694335
  • 520.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Form: Flüssig
  • Format: Flasche
  • Substrat: Alkalische Phosphatase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
System für β-Galactosidase-Reportergen-Assay
Raumtemperatur
AP-Substrat (alkalische Phosphatase)
210 mL
Versand bei Umgebungstemperatur. Bewahren Sie das Produkt bei 4 °C auf.
Alkalische Phosphatase
NovaBright™
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2410112 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog NumberT2222
Chargennummer2406111 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/07/2024 Catalog NumberT2222
Chargennummer2403110 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Catalog NumberT2222
Chargennummer2203100 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2022 Catalog NumberT2222
Chargennummer2105094 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/05/2021 Catalog NumberT2222
Name des Produkts
Invitrogen™ Light Emission Accelerator-II > Menge: 210 ml