Learn More
Thermo Scientific™ SpeciMAX™ Stabilized Saliva Collection Kit
Das Thermo Scientific SpeciMAX Stabilized Saliva Collection Kit bietet eine einfache Methode zum Sammeln von Speichel.
81.50 CHF - 812.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Nur für Forschungszwecke
Inhalt und Lagerung • Virusinaktivierungs- und Nukleinstabilisierungslösung (1 ml)
• Vorgefüllte Speichelentnahmeröhrchen, Verschlusskappe und Trichter
Bei 15 bis 30 °C lagern
Enthält Virusinaktivierungs- und Nukleinstabilisierungslösung (1 ml), vorgefüllte Speichelentnahmeröhrchen, Kappe und Trichter
Lagerungsbedingungen Bei 15 – 30 °C lagern
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17354683
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A50697
100 Kits N/A N/A N/A
17364683
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A50697P10
10 Kits N/A N/A N/A
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Nur für Forschungszwecke
• Virusinaktivierungs- und Nukleinstabilisierungslösung (1 ml)
• Vorgefüllte Speichelentnahmeröhrchen, Verschlusskappe und Trichter
Bei 15 bis 30 °C lagern
Virusinaktivierungs- und Nukleinstabilisierungslösung (1 ml), vorgefüllte Speichelentnahmeröhrchen, Kappe und Trichter
Bei 15 – 30 °C lagern
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 2 Jahre
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SpeciMAX™ Stabilized Saliva Collection Kit