Learn More
Thermo Scientific™ SpeciMAX™ Stabilized Saliva Collection Kit
Das Thermo Scientific SpeciMAX Stabilized Saliva Collection Kit bietet eine einfache Methode zum Sammeln von Speichel.
Marke:  Thermo Scientific™ A50697
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17354683
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Stabilisierter Speichelentnahmekit
• Virusinaktivierungs- und Nukleinstabilisierungslösung (1 ml)
• Vorgefüllte Speichelentnahmeröhrchen, Verschlusskappe und Trichter
Bei 15 bis 30 °C lagern
100 Kits
Nur für Forschungszwecke
Virusinaktivierungs- und Nukleinstabilisierungslösung (1 ml), vorgefüllte Speichelentnahmeröhrchen, Kappe und Trichter
Bei 15 – 30 °C lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2109030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2021 Catalog NumberA50697
Chargennummer2108024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2021 Catalog NumberA50697
Chargennummer2108026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2021 Catalog NumberA50697
Chargennummer2109029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2021 Catalog NumberA50697
Chargennummer2108028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2021 Catalog NumberA50697
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SpeciMAX™ Stabilized Saliva Collection Kit > 100 Kits
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.