Learn More
Thermo Scientific™ SpeciMAX™ Stabilized Saliva Collection Kit
Das Thermo Scientific SpeciMAX Stabilized Saliva Collection Kit bietet eine einfache Methode zum Sammeln von Speichel.
Marke: Thermo Scientific™ A50697P10
Beschreibung
Das Thermo Scientific SpeciMAX Stabilisierte Speichelentnahme-Kit enthält einen anwenderfreundlichen, spritzsicheren Trichter, ein automationsgerechtes Speichelentnahmeröhrchen und einen Schraubverschluss, mit dem die Probe nach der Entnahme gesichert wird.Das stabilisierte SpeciMAX Speichelentnahmeröhrchen ist mit 1 ml Stabilisierungsmittel für die Virusinaktivierung vorgefüllt und lässt sich problemlos in die automatischen Verarbeitungs- und Analyseabläufe integrieren, die Teil der SARS-CoV-2-Überwachungsprogramme mit hohem Durchsatz sind.Sie müssen den Speichel nicht mehr manuell aus sperrigen konischen Röhrchen pipettieren und den Speichel direkt in SpeciMAX-Röhrchen mit Automatisierungsgröße sammeln.Jedes SpeciMAX Kit ist einzeln in Einwegbeuteln verpackt, die eine einfache Verteilung von Geräten für die Speichelentnahme mit hohem Durchsatz ermöglichen.
Zu den Merkmalen des SpeciMAX Stabilized Saliva Collection Kits gehören:
- Stabilität der Nukleinsäureproben bei Umgebungstemperatur
- Nichtinvasive, einfache, schnelle 1 ml-Speichelselbstentnahme
- 1 ml Stabilisierungsmittel inaktiviert SAR-CoV-2 und häufige Atemviren
- Ungefährliches Stabilisierungsmittel, kompatibel mit allen Desinfektionsprotokollen, keine Reaktion mit Bleichmitteln
- Individuelle Einweg-Aufreißbeutel zum Schutz des Kits
- Rationalisierte, serielle 1D-Barcodes für Probenakzessionierung und Kompatibilität mit handelsüblichen Decapper- und Liquid-Handler-Systemen
Speichel wird zunehmend als geeignete Bioflüssigkeit für das SAR-CoV-2-Virus angesehen
Der Mensch produziert pro Tag durchschnittlich 1 bis 2 Liter Speichel.Speichel ist eine praktische DNA-Quelle für die Analyse genetischer Träger, für Tests bzgl. Abstammung und Lebensstil sowie die Pharmakogenomik.Kürzlich wurde nachgewiesen, dass die Mundhöhle, einschließlich Speichel, eine Quelle des SARS-CoV-2-Virus ist und eine direkte Rolle bei der viralen Übertragung spielen kann (Huang N. et al.NAT Med (2021)).Bei SARS-CoV-2-Virusstudien erleichtert die Speichelverwendung die Probennahme und erfordert keinen direkten Kontakt mit dem Probensammler, wodurch das Risiko einer Übertragung von Infektionskrankheiten verringert wird.
Probenlagerung
SpeciMAX Stabilisierungsmittel konserviert Nukleinsäure in Speichelproben bei Umgebungstemperatur für die folgenden Zeiträume:
- gDNA: bis zu 2 Jahre
- RNA:14 Tage
- Virale Nukleinsäure:14 Tage
Kühlung oder Einfrieren der stabilisierten Speichelproben wird nicht empfohlen, da die Fällung des Stabilisierungsmittels Folgeeffekte mit sich bringt.
Virusinaktivierung von SARS-CoV-2 und häufig vorkommenden Atemviren
Die Lipidmembran von behüllten Viren ist der anfälligste Teil des Virus, da sie für die zelluläre Anhaftung und die daraus resultierende Infektion in seinem Wirt benötigt wird.SpeciMAX Stabilisierungsmittel zielt auf diese virale Lipidkomponente ab, um behüllte Viren und mittlere Resistenz unbehüllter Atemviren durch irreversible Interaktion mit stark geordneten Kapsidproteinen zu inaktivieren, die für eine Infektion benötigt werden.
Sicherheit
Das SpeciMAX Stabilisierte Speichelentnahme-Kit enthält ein ungefährliches, virusinaktivierendes Stabilisierungsmittel, das mit allen Desinfektionsprotokollen kompatibel ist.Es gibt keine Reaktion mit Bleichmittel, da es kein Guanidinium oder Ethanol enthält.Siehe Schreiben an Gesundheitsdienstleister – Transport Media Safety Risk.
Anwenderfreundlich
Jedes SpeciMAX Stabilisierte Speichelentnahme-Kit wird gebrauchsfertig in einzeln verpackten, leicht aufreißbaren Blisterbeuteln geliefert.Um das Kit zu verwenden, folgt der Speichelspender vier einfachen Schritten:
1.Die Kappe abnehmen, aufbewahren und den Trichter sicher am Entnahmeröhrchen befestigen.
2.Bis zur 2,0-Linie Speichel einfüllen (ohne Blasen).
3.Den Trichter abschrauben und entsorgen (nicht wiederverwenden).
4.Die Kappe am Röhrchen befestigen, dann mischen, indem das Röhrchen fünfmal umgekehrt wird.
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten die Speichelspender angewiesen werden, mindestens 30 Minuten lang auf Essen, Trinken, die Verwendung von Tabakprodukten oder Kaugummi zu verzichten, um optimale Ergebnisse zu erzielen.Die Speichelspender sollten den Speichel in ihrem Mund sammeln lassen und dann den Speichel in den oberen Teil des Trichters, der an der Speichelauffangvorrichtung befestigt ist, laufen lassen.Betrachten Sie den flüssigen Teil des Speichels, nicht die Blasen, wenn Sie entscheiden, ob genügend Speichel gesammelt wurde.
Labor- und automatisierungsgerechte, kostensparende Funktionen
SpeciMAX Stabilisierte Speichelentnahme-Kits können den Prozess von der Entnahme bis zum Automatisierungssystem optimieren.Wenn beispielsweise eine manuelle Übertragung des Speichels in ein automatisierungsfreundliches Röhrchen 30 Sekunden dauert, würde es etwa acht Stunden dauern, bis die 1.000 Proben für den Arbeitsablauf der molekularen Analyse vorbereitet sind.Durch die Eliminierung manueller Speichelübertragungen mit den SpeciMAX Kits, die direkt in Ihre Probengestelle für die Automatisierung passen, können Labormitarbeiter Aufgaben mit höherem Wert oder höherer Komplexität wie Analysen und Ergebnisgenerierung durchführen.
Die SpeciMAX Speichelsammelröhrchen lassen sich nahtlos in Laborarbeitsabläufe mit hohem Durchsatz integrieren. Dazu werden die Barcodes für die einzelnen Probenröhrchen verwendet. Das kleine SpeciMAX Speichelsammelröhrchen ermöglicht die Lagerung und den Transport von Biospecimen bei Raumtemperatur (15 bis 30 °C).Labore können bis zu sechs Mal mehr SpeciMAX-Röhrchen in den gleichen Raum einsetzen, der für die Lagerung von sperrigen konischen 50 ml-Röhrchen erforderlich ist. Dadurch wird die Laborlogistik einfacher zu verwalten und wertvoller Laborraum bleibt erhalten.
Kompatibel mit Arbeitsabläufen zur RNA-/DNA-Isolierung
Anwender können Nukleinsäure aus Speichel mit speziellen Probenvorbereitungsreagenzien wie dem MagMAX Viral/Pathogen Total Nukleinsäure-Isolationskit entnehmen (Kat.-Nr. A48383R).Zusätzliche MagMAX Reagenzien, wie die MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 (A36570), MagMAX Saliva gDNA Isolation (A39060) und MagMAX mirVana Total RNA Isolation (A27828) Kits sind bereits mit optimierten Protokollen und KingFisher Magnetpartikelhandler-Automatisierungsskripten ausgestattet.Die Integration des SpeciMAX Saliva Collection Kits mit geeigneten MagMAX Probenvorbereitungs-Kits für verschiedene molekularbiologische Studien ist bereits möglich.Das SpeciMAX Stabilized Saliva Collection Kit und die MagMAX gereinigte Nukleinsäure können in mehreren nachgelagerten Anwendungen wie genomischer Analyse oder viraler Analyse mit TaqMan Genexpressionslösungen verwendet werden.
Spezifikation
Nur für Forschungszwecke | |
Virusinaktivierungs- und Nukleinstabilisierungslösung (1 ml), vorgefüllte Speichelentnahmeröhrchen, Kappe und Trichter | |
Bei 15 – 30 °C lagern |
• Virusinaktivierungs- und Nukleinstabilisierungslösung (1 ml) • Vorgefüllte Speichelentnahmeröhrchen, Verschlusskappe und Trichter Bei 15 bis 30 °C lagern |
|
10 Kits |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2107001 | Analysenzertifikat | 17/08/2021 | A50697P10 |
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.