Learn More
Brady™ Spende-Center aus Metall für Sorptionsmittel, ohne Inhalt
Erleichtern Sie die Entnahme von Sorptionsmitteln für eine saubere Arbeitsumgebung und um Ihre Effizienz zu erhöhen.
Marke: Brady™ 196208
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Enthält 3 Regale für Spenderboxen, 1 Rollenhalter für Sorptionsmittel, Befestigungsmaterialien für Bestückungsliste und EntsorgungsbeutelSpezifikation
Gelb | |
SPC-Zubehör | |
680 x 560 x 1500 mm | |
680,00 mm |
Stahl | |
Je 1 | |
1500,00 mm | |
35.000 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Spende-Center aus Metall für Sorptionsmittel, ohne Inhalt > Abmessungen (L x B x H):680 x 560 x 1500 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur