Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDX™ Respiratory Virus Panel Adenovirus-Reagenz
Das Remel PathoDx Respiratory Virus Panel Adenovirus-Reagenz ist zur Verwendung mit dem PathoDx Respiratory Virus Panel vorgesehen.
Marke:  Thermo Scientific™ R62407
Artikelnummer. 11454129
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Remel PathoDx Respiratory Virus Panel Adenovirus-Reagenz ist zur Verwendung mit dem PathoDx Respiratory Virus Panel vorgesehen.
Human Adenoviruses are non-enveloped, double-stranded DNA viruses belonging to the family Adenoviridae. Adenovirus infections in adults are not significant, with the exception of infections in immunocompromised hosts and occasional outbreaks in military recruit populations3,4.
  • Ready to use – Prepared reagents
  • Easy to store – Store at 2-8°C
  • Easy to interpret – Fluorescence is nuclear, cytoplasmic, or both. Nuclear staining is uniformly bright, and cytoplasmic staining is often punctated.
Adenovirus Reagent (Yellow cap) is one dropper bottle containing 2.0 mL (approximately 40 tests) of fluorescein-labeled purified specific murine monoclonal antibodies, and Evans blue counterstain in a protein stabilized buffer solution, with 0.098% sodium azide as a preservative.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PathoDX™ Respiratory Virus Panel Adenovirus-Reagenz
Nasen-Rachen-Raum
1 x 2 ml
Adenovirus
Reagenz
Dokumentation
Instructions
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3482541 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/05/2022 Catalog NumberR62407
Chargennummer3366659 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2021 Catalog NumberR62407
Chargennummer3254359 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/05/2021 Catalog NumberR62407
Chargennummer3123780 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2020 Catalog NumberR62407
Chargennummer2965279 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2020 Catalog NumberR62407
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDX™ Respiratory Virus Panel Adenovirus-Reagenz > PathoDX™ Respiratory Virus Panel Adenovirus-Reagenz