Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathione Coated Plates
Thermo Scientific™ Pierce Glutathion-beschichtete Platten sind Standard-Mikrotiterplatten mit 96-Wells, die mit intaktem Glutathion (GSH) beschichtet und für Erfassungs- und Detektionsassays mit Glutathion-S-Transferase(GST)-Fusionsproteinen vorblockiert sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 15240
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10492895
  • 405.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Pierce Glutathion-beschichteten Platten sind mit intaktem Glutathion (GSH) beschichtet und für die Verwendung in Capture- und Detektionsassays mit Glutathion-S-Transferase (GST)-Fusionsproteinen vorblockiert. Diese beschichteten Platten können zur Analyse von Zelllysaten verwendet werden, um das Vorhandensein und die Konzentration des GST-Fusionsproteins in einem Expressionssystem zu bestimmen. Die Platten lassen sich auch zur Aufnahme und Beschichtung von Fusionsproteinen über ihren GST-Tag für nachfolgende Bindungsassays mit rekombinantem Protein verwenden. Da die Platten vorblockiert sind, ist keine vorherige Aufreinigung der Zelllysate erforderlich.
Thermo Scientific Pierce Glutathion-beschichtete Mikrotiterplatten sind mit intaktem Glutathion (GSH) beschichtet und für Erfassungs- und Detektionsassays mit Glutathion-S-Transferase (GST)-Fusionsproteinen vorblockiert.
Merkmale dieser Glutathion-beschichteten Platten:
Selektiv—binden speziell Fusionsproteine, die Glutathion S-Transferase enthalten
Kapazität—binden ca. 10 ng GST-Protein pro Well
Vielseitig—bindungsbereites Plattenformat ist nützlich für Untersuchungen von Proteinwechselwirkungen
Kompatibel—Zur Lyse von Zellen verwendete Detergenzien hemmen die GST-Proteinbindung an vorbeschichtete Platten nicht (Im Gegensatz zu direkten Beschichtungsverfahren mit Polystyrol-Platten)
Gebrauchsfertig—Vorblockiert mit Superblock Blockierungspuffer zum Reduzieren unspezifischer Bindung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standardkapazität, Affinität
Im ungeöffneten Beutel bei 4 °C lagern. Unbenutzte Platten nach dem Öffnen in einen wiederverschließbaren Beutel mit Trockenmittel geben und bei 4 °C lagern.
5 Platten
Weiß
Polystyrol
Glutathion
5 plates
Standard
Chemilumineszenz
Pierce™
Mikrotiterplatte
96
SuperBlock™ Puffer
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathione Coated Plates > Weiß, 96-Well