Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gasprobenröhrchen aus Polypropylen
Die Gasprobenkolben aus Polypropylen verfügen über Absperrhähne aus Polypropylen mit frei drehbaren PTFE-Stopfen aus Teflon™
146.00 CHF - 157.72 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
---|---|
Kapazität (angloamerikanisch) | 8.45 oz. |
Material | Polypropylen |
Typ | Gasproben-Saugbalg |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch | 0.25 bis 0.37 Zoll |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10404311
|
Bel-Art™
F19953-0000 |
31.75 cm |
146.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13576940
|
Bel-Art™
F19955-0000 |
28.57 cm |
157.72 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Die Enden können Schläuche mit einem Innendurchmesser von 6.4 bis 9.5 mm (0.25 bis 3/8 Zoll) aufnehmen.
- Der Schlauchkörper hat einen Außendurchmesser von 5.1 cm (2 Zoll) × 22.2 cm (8.75 Zoll) lang
- Absperrhähne sind 6.4 cm (2.5 Zoll) lang.
- Der maximal empfohlene Druck beträgt 15 psi
- 10-922-5 verfügt über einen 4 mm langen Absperrhahn mit gerader Bohrung an einem Ende und ein Silikongummiseptum, das in der Schraubverbindung am anderen Ende angebracht ist; Septum hält mehreren Injektionen stand
- Sechs Septa im Lieferumfang enthalten
- Gesamtlänge 29 cm (12 Zoll)
- 10-922 verfügt über einen 4 mm langen Absperrhahn mit gerader Bohrung an jedem Ende
- Gesamtlänge 32 cm (12.5 Zoll)
Spezifikation
250 ml | |
Polypropylen | |
0.25 bis 0.37 Zoll |
8.45 oz. | |
Gasproben-Saugbalg | |
0.64 bis 0.95 cm |
Teflon™ ist eine eingetragene Marke der Chemours Company FC LLC, die unter Lizenz von Bel-Arts Products, Inc. verwendet wird