Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gasprobenröhrchen aus Polypropylen
Die Gasprobenkolben aus Polypropylen verfügen über Absperrhähne aus Polypropylen mit frei drehbaren PTFE-Stopfen aus Teflon™
Marke:  Bel-Art™ F19955-0000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13576940
  • 157.72 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Enden können Schläuche mit einem Innendurchmesser von 6.4 bis 9.5 mm (0.25 bis 3/8 Zoll) aufnehmen.
  • Der Schlauchkörper hat einen Außendurchmesser von 5.1 cm (2 Zoll) × 22.2 cm (8.75 Zoll) lang
  • Absperrhähne sind 6.4 cm (2.5 Zoll) lang.
  • Der maximal empfohlene Druck beträgt 15 psi
  • 10-922-5 verfügt über einen 4 mm langen Absperrhahn mit gerader Bohrung an einem Ende und ein Silikongummiseptum, das in der Schraubverbindung am anderen Ende angebracht ist; Septum hält mehreren Injektionen stand
  • Sechs Septa im Lieferumfang enthalten
  • Gesamtlänge 29 cm (12 Zoll)
  • 10-922 verfügt über einen 4 mm langen Absperrhahn mit gerader Bohrung an jedem Ende
  • Gesamtlänge 32 cm (12.5 Zoll)
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Polypropylen
0.4 cm gerade Bohrung, 2.5 Zoll L-Absperrhahn mit frei drehbaren Teflon™-PTFE-Stopfen am einen Ende und Septum aus Silikongummi in Schraubanschluss am anderen Ende, 6 Septa
0.64 bis 0.95 cm
28.57 cm
8.45 oz.
Gasproben-Saugbalg
0.25 bis 0.37 Zoll
11.25 Zoll
Sonderangebote
Teflon™ ist eine eingetragene Marke der Chemours Company FC LLC, die unter Lizenz von Bel-Arts Products, Inc. verwendet wird