Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gasprobenröhrchen aus Polypropylen
Die Gasprobenkolben aus Polypropylen verfügen über Absperrhähne aus Polypropylen mit frei drehbaren PTFE-Stopfen aus Teflon™
Marke: Bel-Art™ F19953-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Enden können Schläuche mit einem Innendurchmesser von 6.4 bis 9.5 mm (0.25 bis 3/8 Zoll) aufnehmen.
- Der Schlauchkörper hat einen Außendurchmesser von 5.1 cm (2 Zoll) × 22.2 cm (8.75 Zoll) lang
- Absperrhähne sind 6.4 cm (2.5 Zoll) lang.
- Der maximal empfohlene Druck beträgt 15 psi
- 10-922 verfügt über einen 4 mm langen Absperrhahn mit gerader Bohrung an jedem Ende
- Gesamtlänge 32 cm (12.5 Zoll)
Spezifikation
250 ml | |
Polypropylen | |
4 mm gerade Bohrung, 2.5 Zoll L Absperrhähne mit frei drehbarem Teflon™ PTFE-Stopfen an jedem Ende | |
0.64 bis 0.95 cm | |
31.75 cm |
8.45 oz. | |
Gasproben-Saugbalg | |
0.25 bis 0.37 Zoll | |
12,5 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Teflon™ ist eine eingetragene Marke der Chemours Company FC LLC, die unter Lizenz von Bel-Arts Products, Inc. verwendet wird
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur