Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ autoklavierbare Reagenzglasgestelle
Die eintauchbaren Reagenzglasgestelle aus Polypropylen sinken in Wasserbädern nach unten und bleiben selbst in bewegtem Wasser standfest. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Autoklavierbare Reagenzglasgestelle sind eine hervorragende Alternative zu Drahtgestellen und im Vergleich zu anderen Kunststoffgestellen besonders kostengünstig und platzsparend.
24.90 CHF - 35.75 CHF
Spezifikation
Produkttyp Röhrchengestell
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Form Rechteckig
Stapelbar Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 15
Produktcode Marke Farbe Positionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Positionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10378084
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel Art™
F18747-0002
Blau 40
24.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10646195
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel Art™
F18745-0000
Weiß 90
28.40 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15191395
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel Art™
F18746-0003
Rot 24
30.15 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15254453
Unterlagen ansehen
Bel Art™
F18746-0001
Rot 60
28.70 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15244453
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel Art™
F18747-0001
Blau 60
26.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10625455
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel Art™
F18745-0002
Weiß 40
26.10 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10646005
Unterlagen ansehen
Bel Art™
F18746-0000
Rot 90
30.15 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10476349
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel Art™
F18745-0001
Weiß 60
32.15 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11328643
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel Art™
F18746-0004
Rot 21
29.30 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10206684
Unterlagen ansehen
Bel Art™
F18747-0000
Blau 90
29.55 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10504904
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel Art™
F18745-0004
Weiß 21
35.75 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12652966
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel Art™
F18747-0004
Blau 21
28.70 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11388633
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel Art™
F18745-0003
Weiß 24
32.60 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12662966
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel Art™
F18746-0002
Rot 40
28.70 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10227263
Unterlagen ansehen
Bel Art™
F18747-0003
Blau 24
29.95 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Description
Description
Die versenkbaren Reagenzglasgestelle aus Polypropylen sinken in Wasserbädern und bleiben auch in unruhigem Wasser stabil.Die Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ autoklavierbaren Reagenzglasgestelle sind eine großartige Alternative zu Drahtgestellen, mit preis- und platzsparenden Vorteilen gegenüber anderen Kunststoffgestellen.
  • Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich des Wasserbades, um den Anforderungen des täglichen Laboreinsatzes gerecht zu werden
  • Schwerer als Wasser, so dass das Gestell auch unter Wasser stabil bleibt, selbst wenn es in Bewegung gerät
  • Flach lagerbar, um Platz zu sparen, aber schnell und einfach montierbar
  • Raster mit nummerierten und mit Buchstaben versehenen Zeilen zur Identifizierung von Röhrchen
  • Ineinandergreifende Füße erleichtern das Stapeln
  • Robustes Polypropylen ist dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
  • Die runden Gestelle passen in den 1000 ml-Becher und verfügen über einen abnehmbaren, aufsteckbaren Griff für eine einfache Entnahme
  • Rechteckige Gestelle messen 24.6 x 10.4 x x 6.4 cm (9.7 x 4.1 x 2.5 Zoll) und verfügen über Endplatten zur Beschriftung
Specifications
Specifications
Röhrchengestell
Polypropylen
Ja
9,68 x 4,09 x 2,51 in. (24,59 x 10,4 x 6,4 cm)
9,68 in.
4,09 in.
2,51 in.
Autoklavierbar
Rechteckig
Non-sterile
24,59 cm
10,4 cm
6,4 cm
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ autoklavierbare Reagenzglasgestelle