Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ autoklavierbare Reagenzglasgestelle
Die eintauchbaren Reagenzglasgestelle aus Polypropylen sinken in Wasserbädern nach unten und bleiben selbst in bewegtem Wasser standfest. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Autoklavierbare Reagenzglasgestelle sind eine hervorragende Alternative zu Drahtgestellen und im Vergleich zu anderen Kunststoffgestellen besonders kostengünstig und platzsparend.
Marke:  Bel Art™ F18746-0002
24.27 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12662966
  • 28.70 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die versenkbaren Reagenzglasgestelle aus Polypropylen sinken in Wasserbädern und bleiben auch in unruhigem Wasser stabil.Die Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ autoklavierbaren Reagenzglasgestelle sind eine großartige Alternative zu Drahtgestellen, mit preis- und platzsparenden Vorteilen gegenüber anderen Kunststoffgestellen.
  • Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich des Wasserbades, um den Anforderungen des täglichen Laboreinsatzes gerecht zu werden
  • Schwerer als Wasser, so dass das Gestell auch unter Wasser stabil bleibt, selbst wenn es in Bewegung gerät
  • Flach lagerbar, um Platz zu sparen, aber schnell und einfach montierbar
  • Raster mit nummerierten und mit Buchstaben versehenen Zeilen zur Identifizierung von Röhrchen
  • Ineinandergreifende Füße erleichtern das Stapeln
  • Robustes Polypropylen ist dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
  • Die runden Gestelle passen in den 1000 ml-Becher und verfügen über einen abnehmbaren, aufsteckbaren Griff für eine einfache Entnahme
  • Rechteckige Gestelle messen 24.6 x 10.4 x x 6.4 cm (9.7 x 4.1 x 2.5 Zoll) und verfügen über Endplatten zur Beschriftung
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchengestell
Autoklavierbar
Röhrchen (16 bis 20 mm)
40
3 Tiers
Non-sterile
24,59 cm
10,4 cm
6,4 cm
20 mm
4 x 10
Rot
Polypropylen
Rechteckig
Ja
9,68 x 4,09 x 2,51 in. (24,59 x 10,4 x 6,4 cm)
9,68 in.
4,09 in.
2,51 in.
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ autoklavierbare Reagenzglasgestelle > Rot; 20mm-Röhrchen; 40 Plätze; rechteckig