Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ autoklavierbare Reagenzglasgestelle
Die eintauchbaren Reagenzglasgestelle aus Polypropylen sinken in Wasserbädern nach unten und bleiben selbst in bewegtem Wasser standfest. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Autoklavierbare Reagenzglasgestelle sind eine hervorragende Alternative zu Drahtgestellen und im Vergleich zu anderen Kunststoffgestellen besonders kostengünstig und platzsparend.
Marke: Bel Art™ F18745-0001
24.87 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die versenkbaren Reagenzglasgestelle aus Polypropylen sinken in Wasserbädern und bleiben auch in unruhigem Wasser stabil.Die Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ autoklavierbaren Reagenzglasgestelle sind eine großartige Alternative zu Drahtgestellen, mit preis- und platzsparenden Vorteilen gegenüber anderen Kunststoffgestellen.
- Die Gestelle eignen sich auch für den Einsatz außerhalb des Wasserbads und erfüllen die Anforderungen für den täglichen Einsatz im Labor
- Sie lassen sich platzsparend flach lagern, aber schnell und einfach zusammenbauen
- Jedes Gestell ist mit Endplatten zur Kennzeichnung sowie nummerierten und mit Buchstaben gekennzeichneten Reihen zur Bestimmung der Röhrchen ausgestattet
- Die ineinandergreifenden Füße vereinfachen das Stapeln
- Maße aller Gestelle 24.6 x 10.4 x 6.4 cm (9.7 x 4.1 x 2.5 in.)
- Autoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Röhrchengestell | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (13 bis 16 mm) | |
60 | |
3 Tiers | |
Non-sterile | |
24,59 cm | |
10,4 cm | |
6.4 cm | |
16 mm |
5 x 12 | |
Weiß | |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
Ja | |
9,68 x 4,09 x 2,51 in. (24,59 x 10,4 x 6,4 cm) | |
9,68 in. | |
4,09 in. | |
2,51 in. |