Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pipette Pump™ III Pipette mit Schnellentriegelung
Schnelle, genaue Anwendung mit einer Hand
35.95 CHF - 45.32 CHF
Spezifikation
Verstellbarer Spitzenabstand | No |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Einwegprodukt | Reusable |
Zur Verwendung mit | Serologic Pipette |
Grip Type | Ergonomic |
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10292974
|
Bel-Art™
F37904-0002 |
Blau | Gehäuse 2mL | Kunststoff |
45.32 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11717774
|
Bel-Art™
F37904-0010 |
Grün | 10 ml | Nylon, PVC |
35.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11727774
|
Bel-Art™
F37904-0025 |
Rot | 25 ml | Kunststoff |
41.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Das optimal positionierte Daumenrad lässt sich leicht drehen, um präzise zu aspirieren oder zu dosieren, bis zu einem Volumen von einem Tropfen – und all das mit einem entspannten Griff
- Leicht
- Mit dem Schnellablass-Trigger kann der gesamte Pipetteninhalt abgegeben werden
- Das Daumenrad kann auch verwendet werden,, um die Pipette auszublasen
- Selbststabilisierende Manschette mit Silikonfutter zur Aufnahme von Glas- oder Kunststoffpipetten
- Beständig gegen Säuren, Laugen und die meisten Lösungsmittel
- Einfache Demontage zu Reinigungszwecken
Bestellinformation
Erhältlich in drei Volumina, jede Farbe ist zur einfachen Identifizierung codiert. Gesamtlänge, 171 mm (6.75 Zoll).
Spezifikation
No | |
Reusable | |
Ergonomic | |
1 | |
Fast Release Pipettenfüller | |
6,75 in. |
Nicht autoklavierbar | |
Serologic Pipette | |
Pipette Pump III | |
Non-sterile | |
Säuren, Alkalien und Lösungen | |
171 mm |