Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pipette Pump™ III Pipette mit Schnellentriegelung
Schnelle, genaue Anwendung mit einer Hand
Marke: Bel-Art™ F37904-0002
40.04 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit optimal positioniertem leichtgängigem Daumenrad zur genauen Aspiration oder Dispensierung, bis hin zur tröpfchenweisen Dispensierung — die Hand bleibt dabei völlig entspannt
- Geringes Gewicht
- Mit dem Hebel zur Schnellentriegelung kann der gesamte Pipetteninhalt dispensiert werden
- Mit dem Daumenrad kann die Pipette auch “ausgeblasen”
- Die Manschette mit Stabilisierungsvorrichtung innerhalb des Spannfutters aus Silikon hält sowohl Glas- als auch Kunststoffpipetten
- Beständig gegen Säuren, Basen sowie die meisten Lösungsmittel
- Kann zum Reinigen einfach zerlegt werden
Bestellinformation
Erhältlich in drei Volumina, jede Farbe ist zur einfachen Identifizierung codiert. Gesamtlänge, 171 mm (6.75 Zoll).
Spezifikation
No | |
Blau | |
Serologic Pipette | |
Kunststoff | |
1 | |
Fast Release Pipettenfüller | |
Pipetten bis zu 2 ml | |
Säuren, Alkalien und Lösungen | |
171 mm |
Nicht autoklavierbar | |
Reusable | |
Ergonomic | |
Pipette Pump III | |
Non-sterile | |
2 mL | |
Gehäuse 2mL | |
6,75 in. |