Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pipette Pump™ III Pipette mit Schnellentriegelung
Schnelle, genaue Anwendung mit einer Hand
Marke:  Bel-Art™ F37904-0025
35.22 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11727774
  • 41.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das optimal positionierte Daumenrad lässt sich leicht drehen, um präzise zu aspirieren oder zu dosieren, bis zu einem Volumen von einem Tropfen – und all das mit einem entspannten Griff
  • Leicht
  • Mit dem Schnellablass-Trigger kann der gesamte Pipetteninhalt abgegeben werden
  • Das Daumenrad kann auch verwendet werden,, um die Pipette auszublasen
  • Selbststabilisierende Manschette mit Silikonfutter zur Aufnahme von Glas- oder Kunststoffpipetten
  • Beständig gegen Säuren, Laugen und die meisten Lösungsmittel
  • Einfache Demontage zu Reinigungszwecken
Bestellinformation
Erhältlich in drei Volumina, jede Farbe ist zur einfachen Identifizierung codiert. Gesamtlänge, 171 mm (6.75 Zoll).
Spezifikation
Spezifikation
No
Rot
Serologic Pipette
Kunststoff
1
Fast Release Pipettenfüller
Pipetten bis 25 ml
Säuren, Alkalien und Lösungen
171 mm
Nicht autoklavierbar
Reusable
Ergonomic
Pipette Pump III
Non-sterile
25 mL
25 ml
6,75 in.