Learn More
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, ≥ 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10604982
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, ≥ 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10604982
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 10604982
Marke: Thermo Scientific Acros 123370025
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-17-7
Summenformel Na2O3S2·5H2O
Molekulargewicht (g/mol) 248.18
MDL-Nummer MFCD00149186
InChI-Schlüssel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC-Name Dinatrium;Dioxido-oxo-Sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan;Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium thiosulfate pentahydrate
Schmelzpunkt 48.5°C
Farbe Farblos bis Weiß
pH 6 to 8.4 (10% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 101% (Iodimetry)
Strukturformel Na2S2O3·5H2O
Merck Index 15, 8821
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 680g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in turpentine
Formelmasse 248.18
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.72
Dichte 1.7200g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog Number123370010,123370250,123370025
ChargennummerA0457377 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog Number123370010,123370250,123370025
ChargennummerA0453586 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number123370010,123370250,123370025
ChargennummerA0450755 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number123370010,123370250,123370025
ChargennummerA0448703 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2023 Catalog Number123370010,123370250,123370025
Name des Produkts
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, ≥ 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >