Learn More
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, ≥ 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium thiosulfate pentahydrate |
Schmelzpunkt | 48.5°C |
Farbe | Farblos bis Weiß |
pH | 6 to 8.4 (10% soln. at 20°C) |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99.0 to 101% (Iodimetry) |
Strukturformel | Na2S2O3·5H2O |
Merck Index | 15, 8821 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 680g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in turpentine |