Learn More
Natriumthiosulfat-Konzentrat, für 1 l-Standardlösung, 0.01 M Na2S2O3 (0.01 N), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 100 °C |
Chemischer Name oder Material | Natriumthiosulfat-Konzentrat |
Namenshinweis | Für 1 l Standardlösung, 0.01 M Na2S2O3 (0.01 N) |
CAS Min. % | ≥90.0000% |
CAS Max. % | ≤100.0000%, ≤5.0000% |
Physikalische Form | Konzentrat |
Menge | 6 x 1 ea. |
Strukturformel | Na2S2O3 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 158.11 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumthiosulfat-Konzentrat, für 1 l-Standardlösung, 0.01 M Na2S2O3 (0.01 N), Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur