Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Monohydrat, Kristall, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™ Artikelnummer.: 15558204
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumphosphat, dibasisch, Monohydrat, Kristall, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15558204
2.5 kg, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15558204
Marke: Avantor J.T.Baker 401105
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Für Anwendungen in Flüssigkeitschromatographie und Molekularbiologie
Chemische Identifikatoren
CAS 10049-21-5
Summenformel H5NaO5P
Molekulargewicht (g/mol) 139.00
MDL-Nummer MFCD00149208
InChI-Schlüssel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat, Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, Monoatriumphosphat-Monohydrat, Phosphorsäure, Mononatriumsalz, Monohydrat, Natriumdihydrogenphosphat-Hydrat, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 516949
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Hydrat
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat
Namenshinweis Monobasisch, Monohydrat
Physikalische Form Kristalle
Menge 2.5 kg
Formelmasse 137.99
Güte UltraPure Bioreagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 2.04 kg
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumphosphat, dibasisch, Monohydrat, Kristall, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™ >