Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, FCC, E 339, wasserfrei, 98 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumphosphat, dibasisch |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP, USP, FCC |
Physikalische Form | Anhydrisch |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | Na2HPO4 |
Löslichkeitsinformationen | Sehr gut löslich in heißem Wasser, zu 8 Teilen wasserlöslich, unlöslich in Alkohol |
Formelmasse | 141.96 mol |
Reinheit (%) | 98 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz) |
Güte | puriss. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumphosphat, dibasisch, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, FCC, E 339, wasserfrei, 98 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur