Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, wasserfrei (weiße Granulate oder Pulver), Fisher BioReagents™ Artikelnummer.: 10396313
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumphosphat, dibasisch, wasserfrei (weiße Granulate oder Pulver), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10396313
1 kg, Poly-Flasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10396313
Marke: Fisher BioReagents BP3321
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Natriumphosphat Dibasic, wasserfrei (weiße Granulate oder Pulver)
Diese Pufferkomponente wird häufig in Gewebekulturen und molekularbiologischen Anwendungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-79-4
Summenformel HNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
MDL-Nummer MFCD00003496
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous
Farbe Weiß
pH 8,7 bis 9,3
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Merck Index 15, 8789
IUPAC-Name Dinatriumhydrogen-Phosphat
Formelmasse 141.96
Reinheit (%) ≥99.0%
Identifizierung Pass Test
Verlust bei Trocknung 0.2% max.
Verpackung Poly-Flasche
Hinweise zur Zersetzung Decomposes information: > 240°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer241892 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2025 Catalog Number
Chargennummer246649 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2025 Catalog Number
Chargennummer196207 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2025 Catalog Number
Chargennummer242928 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2025 Catalog Number
Chargennummer188776 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2025 Catalog Number
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumphosphat, dibasisch, wasserfrei (weiße Granulate oder Pulver), Fisher BioReagents™ >