Learn More
Kaliumphosphat, dibasisch, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium phosphate, dibasic |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 98+% |
Strukturformel | Na2HPO4 |
Merck Index | 15,8789 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
IUPAC-Name | Dinatrium; Hydrogenphosphat |
Formelmasse | 141.96 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Güte | Extrarein |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumphosphat, dibasisch, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur