Learn More
Natriumperchlorat-Monohydrat, Puriss p.a., ACS-Reagenz≥98 % (AT), Honeywell ™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumperchlorat-Monohydrat |
CAS | 7791-07-3 |
Menge | 1 kg |
Summenformel | ClH2NaO5 |
Strukturformel | NaClO4 · H2O |
MDL-Nummer | MFCD00149164 |
UN-Nummer | UN1502 |
Synonym | Natriumperchlorat-Monohydrat, Perchlorsäure, Natriumsalz, Monohydrat, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate |
InChI-Schlüssel | IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium perchlorate monohydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium perchlorate-1-hydrate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumperchlorat-Monohydrat, Puriss p.a., ACS-Reagenz≥98 % (AT), Honeywell ™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur