Learn More
Natriumhydroxid, Pellets, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15413117
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumhydroxid, Pellets, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413117
10 kg
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
10 kg
Artikelnummer. 15413117
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16037.0C
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Sodium hydroxide is widely used in variety of large scale applications such as pulp and paper manufacturing, in the production of soap and detergents as well as water treatment. It finds application in the base- driven hydrolysis of esters, amides and alkyl halides. It is also used as an industrial cleaning agent, an additive in drilling mud to increase alkalinity in bentonite in petroleum industry and as a powerful degreaser on stainless steel and glass bakeware. It is utilized in the Maxam-Gilbert DNA sequencing technique, chocolate and cocoa processing, soft drink processing, caramel coloring production and for thickening ice cream. It is often used to neutralize acids and prepare sodium salts of reagents. It forms a solution with sodium dodecyl sulfate and plays an important role for the decontamination of mycobacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumhydroxid wird für eine Vielzahl von Anwendungen im großen Maßstab wie der Zellstoff- und Papierherstellung, der Herstellung von Seifen und Detergenzien sowie bei der Wasseraufbereitung verwendet. Es findet Anwendung in der basen-gesteuerten Hydrolyse von
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 40.00
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Natriumhydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
pH 14
Siedepunkt 1390°C
Schmelzpunkt 318°C
Dichte 2.13
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln.,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether.
Menge 10 kg
Formelmasse 40
Geruch Odorless
Physikalische Form Pellets
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide, pellets
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide, Disodium carbonate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid, Pellets, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >