Learn More
Natriumacetat, 1 M wässrige Lösung, pH 4.5, RNAse-frei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15450317
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumacetat, 1 M wässrige Lösung, pH 4.5, RNAse-frei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450317
250 mL, 250 Milliliter
Click to view available options
Menge:
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
Artikelnummer. 15450317
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63669.AK
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Sodium Acetate is used as a buffer in the buffering range of pH 3.6-5.6. And also used in the purification and precipitation of nucleic acids, in protein crystallization, Staining of gels in protein gel electrophoresis and HPLC. Mordant dyeing; DNA microarray studies of E. coli response. Investigation of protein unfolding during reverse phase chromatography. Used in conjunction with sodium carbonate to enhance the activation of freeze-dried subtilisin Carlsberg in organic solvents. As a substrate of acetokinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumacetat wird als Puffer im Pufferbereich von pH 3.6 bis 5.6 verwendet. Und wird auch bei der Reinigung und Fällung von Nukleinsäuren, bei der Proteinkristallisation, der Färbung von Gelen in der Protein-Gelelektrophorese und HPLC verwendet. Beizmittelfärbung; DNA-Mikroarray-Studien zur E. coli-Reaktion. Untersuchung der Proteinentfaltung während der Umkehrphasenchromatographie. Wird in Verbindung mit Natriumkarbonat verwendet, um die Aktivierung von gefriergetrocknetem Subtilisin Carlsberg in organischen Lösungsmitteln zu verbessern. Als Substrat der Acetokinase.
Löslichkeit
Vollständig mischbar.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czechMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium acetate
Namenshinweis RNAse free
pH 4.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Strukturformel NaOOCCH3
Löslichkeitsinformationen Fully miscible.
IUPAC-Name Natriumacetat
Formelmasse 82.03
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.
Geruch Geruchsneutral
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerQ20L563 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerJ63669.AK,J63669.AE
ChargennummerP19L568 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 ArtikelnummerJ63669.AK,J63669.AE
ChargennummerY26K569 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2024 ArtikelnummerJ63669.AK,J63669.AE
ChargennummerX20K563 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 ArtikelnummerJ63669.AK,J63669.AE
ChargennummerU25K525 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2024 ArtikelnummerJ63669.AK,J63669.AE
Name des Produkts
Natriumacetat, 1 M wässrige Lösung, pH 4.5, RNAse-frei, Thermo Scientific Chemicals >