Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Kalknatronglas
Kimble Chase™ Zellkulturröhrchen aus Natronglas eignen sich zur Analyse von Zellkulturen, die für Diagnosen und Experimente entscheidend sind.
Brand:  DWK Life Sciences A410013000611
21.50 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 11387554
  • 30.55 CHF / 250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Kalknatronglas
  • Runder Boden
  • x250
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Rundboden
100 mm
250 Packung
13 mm
Teströhrchen
Kalknatronglas
Autoklavierbar
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    19
    Stunden
    15
    Minuten
    31
    Sekunden
    7
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
    Aktionscode25721
    Gültig bis zum2025-05-01
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Kalknatronglas > Randlos; Abmessungen: Durchmesser 13 x H 100 mm