Learn More
Cytiva Superdex™ 200 Prep-Qualität
Erzeugen ein Trennungsmedium mit hoher Selektivität und Auflösung. Cytiva Life Sciences™ Superdex™ 200 Prep-Qualität für die Aufreinigung von Proteinen über den Fraktionierungsbereich: 10000 bis 600000 D
Marke:  Cytiva 17-1043-01
Artikelnummer. 11570804
  • 980.00 CHF / 150 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Medium für Gelfiltration
  • Zur Aufreinigung von Proteinen entsprechend folgendem Fraktionierungsbereich: 10000 bis 600000 Da
  • Mittlere Partikelgröße: 34μm
  • Matrix: Verbund aus quervernetzter Agarose und Dextran
  • pH-Stabilität in Betriebsumgebung
  • Lieferbar in 150 ml-Flasche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
150 ml
24 bis 44 μm
Feste kugelförmige Beads
70 psi
Verbundstoff aus quervernetzter Agarose und Dextran
4 bis 30 °C und 20 % Ethanol
10 bis 50 cm/h.
Superdex-Media
Trennung, Aufbereitung und Produktformulierung monoklonaler Antikörper
3 bis 13
Rekombinantes Protein
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Cytiva Superdex™ 200 Prep-Qualität > Gehäuse 150mL