Learn More
Fisherbrand™ PCR-Röhrchengestell aus PP (Polypropylen)
Geeignet für Probenahmeanwendungen vor oder nach der PCR™. Fisherbrand™ 96-Well PCR™-Gestelle aus Polypropylen enthalten 96 einfach erkennbare Röhrchenaufnahmen. Das abnehmbare Scharnier liegt flach auf, und das Gestell ist autoklavierbar. Aus robustem Polypropylen.
Marke:  Fisherbrand™ HS23461DF
43.90 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11958074
  • 60.65 CHF / 5 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit Probenahmeanwendungen vor oder nach der PCR™. Fisherbrand™ PCR™-Gestell aus Polypropylen 96-Well enthält 96 leicht identifizierbare Wells. Das abnehmbare Scharnier liegt flach auf und das Gestell ist autoklavierbar. Hergestellt aus robustem Polypropylen.
Das perfekte Röhrchengestell für Probenahme vor oder nach PCR™
  • Platz für einzelne 0.2 ml-Röhrchen oder Streifen mit 8 oder 12 Röhrchen
  • Röhrchen-Wells sind leicht durch eingeprägte Zahlen und Buchstaben zu erkennen
  • Aus robustem Polypropylen in verschiedenen Farben
  • Abnehmbarer Klappdeckel liegt flach auf
  • Autoklavierbar und stapelbar
  • Abmessungen: 130 mm lang x 98 mm breit x 33 mm hoch, mit Röhrchen-Wells mit Durchmesser 5.2 mm
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
PCR-Gestell
Grüne
Polypropylen
Rechteckig
Ja
98 mm
33 mm
130 mm
Abnehmbarer, mit Scharnier versehener Deckel
Yes
PCR-Röhrchen
96
Keine
Unsteril
3,9 in.
1,3 in.
5.2 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PCR-Röhrchengestell aus PP (Polypropylen) > Farbe: Grün