Learn More
Fisherbrand™ Reagenzglas aus Kalk-Natron-Glas mit mittlerer Wandstärke, ohne Rand
Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas, mit mittelstarken Wänden. Fisherbrand™ Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas mit mittlerer Wandstärke und ohne Rand eignen sich hervorragend für allgemeine Misch- und Labortätigkeiten.
18.00 CHF - 38.70 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 4142 |
---|---|
Material | Kalknatronglas |
Menge | 100/Packung |
Eingefasst | Nein |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15822265
|
Fisherbrand™
90101007 |
12 mm | 75 mm |
18.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15862265
|
Fisherbrand™
90101016 |
16 mm | 125 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
- Merkmale: Randlose mitteldicke Wände
- Verwendung für: bakteriologische Leistungsfähigkeit
- Entspricht: ISO 4142
Spezifikation
ISO 4142 | |
Kalknatronglas | |
100/Packung | |
Nein |